2-Methylthiazole
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo ACTIAS23101G25
Marketsource
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
2-Methylthiazole
Codice catalogo ACTIAS23101G25
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS: 3581-87-1
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:3581-87-1
- Formula:C₄H₅NS
- Numero MDL:MFCD00053144
- Molecular Weight:99.16 g/mol
- EINECS:222-702-8
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g