Orders LinkContactUsLinkComponent
2-Methylthiazole
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo ACTIAS23101G100
Marketsource
Nome del fornitore:   ACTIVATE SCIENTIFIC
2-Methylthiazole
Codice catalogo ACTIAS23101G100
Nome del fornitore:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS:  3581-87-1
2-Methylthiazole
Glass bottle for solids, 100 g
Numero CAS:  3581-87-1
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:3581-87-1
  • Formula:C₄H₅NS
  • Numero MDL:MFCD00053144
  • Molecular Weight:99.16 g/mol
  • EINECS:222-702-8
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 g