3-Chlorophenethyl bromide
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo ACTIAS21532G5
Marketsource
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
3-Chlorophenethyl bromide
Codice catalogo ACTIAS21532G5
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS: 16799-05-6
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 3-Chlorophenethyl Bromide
- Numero CAS:16799-05-6
- Formula:C₈H₈BrCl
- Numero MDL:MFCD04117465
- Molecular Weight:219.51 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 g
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



