3-Chlorophenethyl bromide
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo ACTIAS21532G25
Marketsource
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
3-Chlorophenethyl bromide
Codice catalogo ACTIAS21532G25
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS: 16799-05-6
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 3-Chlorophenethyl Bromide
- Numero CAS:16799-05-6
- Formula:C₈H₈BrCl
- Numero MDL:MFCD04117465
- Molecular Weight:219.51 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g



