2-Acetylthiazole
Glass bottle for solids, 25 g
ACTIAS21608G25
Marketsource
: 1-(Thiazol-2-yl)-1-ethanone
- :24295-03-2
- :C₅H₅NOS
- :MFCD00005324
- :127.17 g/mol
- :213 °C (1013 hPa)
- :65,5 °C
- :1,22 g/cm³ (20 °C)
- :Densità: 1,22 g/cm³ (20 °C)
- :246-134-5
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g