2-Acetylthiazole
Glass bottle for solids, 100 g
Catalog # ACTIAS21608G100
Marketsource
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC
2-Acetylthiazole
Catalog # ACTIAS21608G100
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS Number: 24295-03-2
Jump to:
Product Details & Documents
Synonyms: 1-(Thiazol-2-yl)-1-ethanone
- CAS Number:24295-03-2
- Formula:C₅H₅NOS
- MDL Number:MFCD00005324
- Molecular Weight:127.17 g/mol
- Boiling Pt:213 °C (1013 hPa)
- Melting Pt:65,5 °C
- Density:1,22 g/cm³ (20 °C)
- :Densità: 1,22 g/cm³ (20 °C)
- EINECS:246-134-5
Specifications
Specifications
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 g
Specifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



