3'-Fluoro-4'-morpholinoacetophenone
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo ACTIAS21559G25
Marketsource
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
3'-Fluoro-4'-morpholinoacetophenone
Codice catalogo ACTIAS21559G25
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS: 189763-65-3
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:189763-65-3
- Formula:C₁₂H₁₄FNO₂
- Numero MDL:MFCD00543914
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



