3'-Fluoro-4'-morpholinoacetophenone
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo ACTIAS21559G1
Marketsource
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
3'-Fluoro-4'-morpholinoacetophenone
Codice catalogo ACTIAS21559G1
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS: 189763-65-3
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:189763-65-3
- Formula:C₁₂H₁₄FNO₂
- Numero MDL:MFCD00543914
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 g
Specifiche
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



