2,6-Dinitroanilina
Bottiglia di vetro, 100 g
Codice catalogo ACTIAS20574G100
Marketsource
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
2,6-Dinitroanilina
Codice catalogo ACTIAS20574G100
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS: 606-22-4
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:606-22-4
- Formula:C₆H₅N₃O₄
- Numero MDL:MFCD00007148
- Molecular Weight:183.12 g/mol
- IndexMerck:13,03299
- Punto di fusione:136 °C
- Densità:1,629 g/cm³ (20 °C)
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:210-108-1
- UN:1596
- ADR:6.1,II
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 g



