5-Bromopicolinamide
Bottiglia di vetro, 1 g
Codice catalogo ACTIAS35418G1
Marketsource
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
5-Bromopicolinamide
Codice catalogo ACTIAS35418G1
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS: 90145-48-5
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 5-Bromopyridine-2-carboxamide
- Numero CAS:90145-48-5
- Formula:C₆H₅BrN₂O
- Numero MDL:MFCD04066715
- Molecular Weight:201.0200 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 g
- Cat. No.:ACTIAS35418G1