4'-Chlorovalerophenone
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo ACTIAS34440G100
Marketsource
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
4'-Chlorovalerophenone
Codice catalogo ACTIAS34440G100
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS: 25017-08-7
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 1-(4-Chlorophenyl)pentan-1-one, 1-(4-Chlorophenyl)-1-pentanone
- Numero CAS:25017-08-7
- Formula:C₁₁H₁₃ClO
- Numero MDL:MFCD00018716
- Molecular Weight:196.68 g/mol
- Punto di ebollizione:100 °C (0,5 mmHg)
- Punto di fusione:31 °C
- EINECS:246-566-4
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:100 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



