4'-Chlorovalerophenone
Glass bottle for solids, 10 g
Codice catalogo ACTIAS34440G10
Marketsource
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
4'-Chlorovalerophenone
Codice catalogo ACTIAS34440G10
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS: 25017-08-7
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 1-(4-Chlorophenyl)pentan-1-one, 1-(4-Chlorophenyl)-1-pentanone
- Numero CAS:25017-08-7
- Formula:C₁₁H₁₃ClO
- Numero MDL:MFCD00018716
- Molecular Weight:196.68 g/mol
- Punto di ebollizione:100 °C (0,5 mmHg)
- Punto di fusione:31 °C
- EINECS:246-566-4
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:10 g



