3-Bromo-2-chlorophenol
Bottiglia di vetro, 5 g
Catalog # ACTIAS33337G5
Marketsource
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC
3-Bromo-2-chlorophenol
Catalog # ACTIAS33337G5
Supplier: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
CAS Number: 863870-87-5
Jump to:
Product Details & Documents
- CAS Number:863870-87-5
- Formula:C₆H₄BrClO
- MDL Number:MFCD08166321
- Molecular Weight:207.452 g/mol
Specifications
Specifications
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:5 g
Specifications
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



