2-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo ACTIAS34025G1
Marketsource
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
2-Bromo-3-hydroxybenzaldehyde
Codice catalogo ACTIAS34025G1
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS: 196081-71-7
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:196081-71-7
- Formula:C₇H₅BrO₂
- Numero MDL:MFCD00092081
- Molecular Weight:201.02 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 g



