Orders LinkContactUsLinkComponent
5-Methoxy-2-nitrobenzonitrile
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo ACTIAS31724G5
Marketsource
Nome del fornitore:   ACTIVATE SCIENTIFIC
5-Methoxy-2-nitrobenzonitrile
Codice catalogo ACTIAS31724G5
Nome del fornitore:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS:  38469-84-0
5-Methoxy-2-nitrobenzonitrile
Glass bottle for solids, 5 g
Numero CAS:  38469-84-0
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 5 g
Product Details & Documents
  • Numero CAS:38469-84-0
  • Formula:C₈H₆N₂O₃
  • Numero MDL:MFCD09056823
  • Molecular Weight:178.1500 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    5 g