5-Methoxy-2-nitrobenzonitrile
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo ACTIAS31724G1
Marketsource
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
5-Methoxy-2-nitrobenzonitrile
Codice catalogo ACTIAS31724G1
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS: 38469-84-0
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:38469-84-0
- Formula:C₈H₆N₂O₃
- Numero MDL:MFCD09056823
- Molecular Weight:178.1500 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 g



