6-Bromosalicylaldehyde
Glass bottle for solids, 5 g
Codice catalogo ACTIAS30803G5
Marketsource
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
6-Bromosalicylaldehyde
Codice catalogo ACTIAS30803G5
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS: 22532-61-2
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2-Bromo-6-hydroxybenzaldehyde
- Numero CAS:22532-61-2
- Formula:C₇H₅BrO₂
- Numero MDL:MFCD08234722
- Molecular Weight:201.0200 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 g



