Orders LinkContactUsLinkComponent
6-Bromosalicylaldehyde
6-Bromosalicylaldehyde
Glass bottle for solids, 1 g
Codice catalogo ACTIAS30803G1
Marketsource
Nome del fornitore:   ACTIVATE SCIENTIFIC
6-Bromosalicylaldehyde
Codice catalogo ACTIAS30803G1
Nome del fornitore:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS:  22532-61-2
6-Bromosalicylaldehyde
Glass bottle for solids, 1 g
Numero CAS:  22532-61-2
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 1 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-Bromo-6-hydroxybenzaldehyde
  • Numero CAS:22532-61-2
  • Formula:C₇H₅BrO₂
  • Numero MDL:MFCD08234722
  • Molecular Weight:201.0200 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    1 g