6-Azaindole
Glass bottle for solids, 5 g
ACTIAS2957G5
Marketsource
: 271-29-4
- :271-29-4
- :C₇H₆N₂
- :MFCD01686899
- :118.14 g/mol
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:5 g
Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
#: 20864.320
: VWR Chemicals
Acetonitrile ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS, adatto per UPLC/UHPLC
#: 83640.320
: VWR Chemicals
Sodio idrossido 0.1 mol/l (0.1 N) in soluzione acquosa, AVS TITRINORM Reag. Ph. Eur. soluzione volumetrica
#: 31770.294
: VWR Chemicals



