6-Azaindole
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo ACTIAS2957G25
Marketsource
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
6-Azaindole
Codice catalogo ACTIAS2957G25
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS: 271-29-4
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:271-29-4
- Formula:C₇H₆N₂
- Numero MDL:MFCD01686899
- Molecular Weight:118.14 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g



