6-Azaindole
Glass bottle for solids, 1 g
Katalognr. ACTIAS2957G1
Marketsource
Anbieter: ACTIVATE SCIENTIFIC
Direkt zu
Product Details & Documents
- CAS Nummer:271-29-4
- Formel:C₇H₆N₂
- MDL-Nummer:MFCD01686899
- Molekulargewicht:118.14 g/mol
Technische Daten
Technische Daten
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:1 g
Technische Daten
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..



