2,6-Dichlorophenethylamine
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo ACTIAS24939G25
Marketsource
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
2,6-Dichlorophenethylamine
Codice catalogo ACTIAS24939G25
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS: 14573-23-0
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 2-(2-Aminoethyl)-1,3-dichlorobenzene, 1-Amino-2-(2,6-dichlorophenyl)ethane, 2-(2,6-Dichlorophenyl)ethylamine, 2,6-Dichlorophenethylamine
- Numero CAS:14573-23-0
- Formula:C₈H₉Cl₂N
- Numero MDL:MFCD00060612
- Molecular Weight:190.07 g/mol
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g