Orders LinkContactUsLinkComponent
2,6-Dichlorophenethylamine
2,6-Dichlorophenethylamine
Glass bottle for solids, 100 g
Codice catalogo ACTIAS24939G100
Marketsource
Nome del fornitore:   ACTIVATE SCIENTIFIC
2,6-Dichlorophenethylamine
Codice catalogo ACTIAS24939G100
Nome del fornitore:  ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS:  14573-23-0
2,6-Dichlorophenethylamine
Glass bottle for solids, 100 g
Numero CAS:  14573-23-0
Price
Richiedi prezzo
Log in per disponibilità
1 * 100 g
Product Details & Documents
Sinonimi:  2-(2-Aminoethyl)-1,3-dichlorobenzene, 1-Amino-2-(2,6-dichlorophenyl)ethane, 2-(2,6-Dichlorophenyl)ethylamine, 2,6-Dichlorophenethylamine
  • Numero CAS:14573-23-0
  • Formula:C₈H₉Cl₂N
  • Numero MDL:MFCD00060612
  • Molecular Weight:190.07 g/mol
Specifiche
Specifiche
  • Tipo di conf.:
    Glass bottle for solids
  • Conf:
    100 g