3',5'-Dihydroxyacetophenone
Glass bottle for solids, 25 g
Codice catalogo ACTIAS24581G25
Marketsource
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
3',5'-Dihydroxyacetophenone
Codice catalogo ACTIAS24581G25
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS: 51863-60-6
Vai a
Product Details & Documents
Sinonimi: 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(3,5-Dihydroxyphenyl)ethanone
- Numero CAS:51863-60-6
- Formula:C₈H₈O₃
- Numero MDL:MFCD00002290
- Molecular Weight:152.15 g/mol
- Punto di ebollizione:296 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:148 °C
- EINECS:257-480-1
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:25 g



