9,10-Diphenylanthracene
Bottiglia di vetro, 100 g
Codice catalogo ACTIAS24436G100
Marketsource
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
9,10-Diphenylanthracene
Codice catalogo ACTIAS24436G100
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS: 1499-10-1
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:1499-10-1
- Formula:C₂₆H₁₈
- Numero MDL:MFCD00001253
- Molecular Weight:330.43 g/mol
- Punto di ebollizione:485 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:245 °C
- temperatura di conservazione:Ambiente
- EINECS:216-105-1
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:100 g
Specifiche
Recommendations
Recommendations will be personalized based on your shopping preferences only if you have given your consent by enabling "Enhance my Shopping Experience" on the "Personal Info page".
Otherwise, you will receive generic recommendations.



