3,4-Dichloropicolinic acid
Bottiglia di vetro, 1 g
Codice catalogo ACTIAS23673G1
Marketsource
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
3,4-Dichloropicolinic acid
Codice catalogo ACTIAS23673G1
Nome del fornitore: ACTIVATE SCIENTIFIC
Marketsource
Numero CAS: 959578-03-1
Vai a
Product Details & Documents
- Numero CAS:959578-03-1
- Formula:C₆H₃Cl₂NO₂
- Numero MDL:MFCD01861980
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Bottiglia di vetro
- Conf:1 g
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



