pH buffer solutions, colour coded
10,00, ±0,01, blu, 25 °C, 5 L
Codice catalogo REGE510025C
Nome del fornitore: REAGECON
pH buffer solutions, colour coded
Codice catalogo REGE510025C
Nome del fornitore: REAGECON
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Colour coded pH buffer solutions for the calibration of pH meters.
- Can be tested at 20 or 25 °C
Certifications: Certified by Reagecon’s ISO 17025 accredited test method and NIST traceable.
Certificates
Cerca per numero di lottoSpecifiche
Specifiche
- Conf:5 L
- Temperatura di riferimento:25 °C
- Colore:blu
- Accuratezza pH:±0,01
- Valore pH:10,00