Accessori
Rotoli di carta per PRT 100, 5 pezzi, larghezza 76 mm, Unità di lavaggio vetreria
141-0640
: MIELE
- For lower and upper baskets
- With 7 x 7 mm perforations
- Stainless steel
- Descrizione:Rotoli di carta per PRT 100, 5 pezzi, larghezza 76 mm
- Seq:26
- Per:Unità di lavaggio vetreria