Orders LinkContactUsLinkComponent
Documentazione di processo
Cavo di prolunga APH 303 da 3 m, per la prolunga del cavo di connessione di tipo 1 e 2, Ø 2,5×125 mm, Tutti i modelli
  141-0619
 :   MIELE
Documentazione di processo
  141-0619
 :  MIELE
Documentazione di processo
Documentazione di processo
Cavo di prolunga APH 303 da 3 m, per la prolunga del cavo di connessione di tipo 1 e 2, Ø 2,5×125 mm, Tutti i modelli
35.00 SFr.
1 * 1 ST
  • Descrizione:
    Cavo di prolunga APH 303 da 3 m, per la prolunga del cavo di connessione di tipo 1 e 2, Ø 2,5×125 mm
  • Seq:
    15
  • Per:
    Tutti i modelli
  • Cat. No.:
    141-0619
  • L×P×A:
    Ø 2.5×125 mm