Documentazione di processo
Cavo di prolunga APH 305 da 10 m, per la prolunga del cavo di connessione di tipo 1 e 2, Tutti i modelli
Catalog # 141-0621
Supplier: MIELE
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Descrizione:Cavo di prolunga APH 305 da 10 m, per la prolunga del cavo di connessione di tipo 1 e 2
- Seq:17
- Per:Tutti i modelli
- Cat. No.:141-0621
- L×P×A:173×479×72 mm