Orders LinkContactUsLinkComponent
Documentazione di processo
Documentazione di processo
Cavo di rete APH 406 per connessione alla rete, lunghezza 3 m (tipo 6), argento trasparente, Tutti i modelli
N° de catalogue 141-0623
Fournisseur:   MIELE
Documentazione di processo
N° de catalogue 141-0623
Fournisseur:  MIELE
Documentazione di processo
Documentazione di processo
Cavo di rete APH 406 per connessione alla rete, lunghezza 3 m (tipo 6), argento trasparente, Tutti i modelli
Prix
SFr. 35.00
Connexion Pour la disponibilité
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Spécifications
  • Descrizione:
    Cavo di rete APH 406 per connessione alla rete, lunghezza 3 m (tipo 6), argento trasparente
  • Seq:
    18
  • Per:
    Tutti i modelli
  • Cat. No.:
    141-0623
  • L×P×A:
    195×479×72 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.