Documentazione di processo
Cavo di rete APH 406 per connessione alla rete, lunghezza 3 m (tipo 6), argento trasparente, Tutti i modelli
N° de catalogue 141-0623
Fournisseur: MIELE
Aller à
Product Details & Documents
Spécifications
- Descrizione:Cavo di rete APH 406 per connessione alla rete, lunghezza 3 m (tipo 6), argento trasparente
- Seq:18
- Per:Tutti i modelli
- Cat. No.:141-0623
- L×P×A:195×479×72 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.