Documentazione di processo
Cavo di rete APH 407 per connessione alla rete, lunghezza 5 m (tipo 7), argento trasparente, Tutti i modelli
Codice catalogo 141-0624
Nome del fornitore: MIELE
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Cavo di rete APH 407 per connessione alla rete, lunghezza 5 m (tipo 7), argento trasparente
- Seq:19
- Per:Tutti i modelli
- Cat. No.:141-0624
- L×P×A:250×350×30 mm