Documentazione di processo
Cavo di rete Crossover APH 408 per connessione diretta al PC, lunghezza 3 m (tipo 8), Tutti i modelli
Codice catalogo 141-0625
Nome del fornitore: MIELE
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Cavo di rete Crossover APH 408 per connessione diretta al PC, lunghezza 3 m (tipo 8)
- Seq:20
- Per:Tutti i modelli
- Cat. No.:141-0625
- L×P×A:200×350×80 mm