Documentazione di processo
Cavo di rete Crossover APH 409 per connessione diretta al PC, lunghezza 5 m (tipo 9), Tutti i modelli
Codice catalogo 141-0626
Nome del fornitore: MIELE
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Cavo di rete Crossover APH 409 per connessione diretta al PC, lunghezza 5 m (tipo 9)
- Seq:21
- Per:Tutti i modelli
- Cat. No.:141-0626
- L×P×A:250×350×30 mm