Documentazione di processo
Cavo di prolunga 5 m (tipo 4) per cavo di collegamento tipo 1 o 2, Tutti i modelli
Codice catalogo 141-0620
Nome del fornitore: MIELE
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Cavo di prolunga 5 m (tipo 4) per cavo di collegamento tipo 1 o 2
- Seq:16
- Per:Tutti i modelli
- Cat. No.:141-0620
- L×P×A:133×479×72 mm