Orders LinkContactUsLinkComponent
Accessori
Accessori
Modulo di collegamento AM 10, PG 8535, PG 8536
Catalog # 141-0561
Supplier:   MIELE
Accessori
Catalog # 141-0561
Supplier:  MIELE
Accessori
Accessori
Modulo di collegamento AM 10, PG 8535, PG 8536
Price
SFr. 623.00
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
  • For lower and upper baskets
  • With 7 x 7 mm perforations
  • Stainless steel
Specifications
  • Descrizione:
    Modulo di collegamento AM 10
  • Seq:
    09
  • Per:
    PG 8535, PG 8536