Copriocchiali, Squale
Welding, anti-scratch, grigio, Shade 5 PC
BOLESQUWPCC5
Questi sovraocchiali offrono una protezione straordinaria per le persone che portano occhiali.
- Stanghetta standard, non richiede regolazioni
- Lente curvata, bordo superiore e spondina laterale
- Aerazione indiretta
Peso: 43 g
Certifications: EN 166, EN 170
- Tipo:Welding, anti-scratch
- Colore:grigio
- Materiale lente:Shade 5 PC