Caps for sample tubes, tamper evident
Screw cap, with lip seal for tamper evident tubes, 7 ml, bianco
Katalognr. SIMPT552-7WTP
Anbieter: Simport Scientific
Direkt zu
Product Details & Documents
Caps made of PE feature a long skirt and a super fast thread design allowing them to be removed or sealed with a single turn. Caps are designed with flexible sealing lip which provides leakproof seal.
Achtung! Bitte beachten: *I prodotti in questa pagina non rientrano nell'ambito della Direttiva UE 2019/904
Technische Daten
- Per provette:7 ml
- Colore:bianco
- Descrizione:Screw cap, with lip seal for tamper evident tubes
- Seq:02
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..