Orders LinkContactUsLinkComponent
qScript™ XLT One-Step RT-PCR Kit
qScript™ XLT One-Step RT-PCR Kit
qScript™ XLT One-Step RT-PCR Kit, 200 Assays
Codice catalogo 733-2263
Nome del fornitore:   Quantabio
qScript™ XLT One-Step RT-PCR Kit
Codice catalogo 733-2263
Nome del fornitore:  Quantabio
Numero CAS:  
qScript™ XLT One-Step RT-PCR Kit
qScript™ XLT One-Step RT-PCR Kit
qScript™ XLT One-Step RT-PCR Kit, 200 Assays
Numero CAS:  
Price
SFr. 841.00
Log in per disponibilità
Product Details & Documents
La One-Step Kit RT-PCR qScript ™ XLT è un sistema conveniente e altamente sensibile per l'amplificazione di RNA modelli fino a 2 kb. sintesi del cDNA e l'amplificazione PCR vengono effettuate nello stesso tubo senza aprire tra procedure. Questo sistema è stato ottimizzato per garantire la massima RT-PCR efficienza, sensibilità e specificità.
  • Duro testati per superare gli inibitori
  • Opzione GelTrack ™ colorante di caricamento incluso
  • riproducibilità Superior
  • Comodo montaggio reazione singolo tubo a temperatura ambiente
Ogni kit è composto da:
1 × 200 ml qScript ™ XLT One-Step trascrittasi inversa (25X concentrata miscela di qScript ™ XLT trascrittasi e proteine inibitore della ribonucleasi ricombinante inversa)
2 × 1,25 ml One-Step ToughMix® (2X concentrato tampone di reazione contenente, cloruro di magnesio di dNTP, caldo DNA polimerasi inizio, e stabilizzatori)
1 × 0,4 ml GelTrack ™ Caricamento Dye (50X siglati miscela di RT-PCR compatibile, blu e giallo tracciamento elettroforesi coloranti)
2 × 1,5 ml di acqua priva di nucleasi
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    200 Assays
  • Descrizione:
    qScript™ XLT One-Step RT-PCR Kit
Specifiche