Accessories for glove boxes, Protector®
Replacement HEPA filter, 99,99% efficient on 0,03 micron particulates; for use with 5441400 or 5441403 kit
Codice catalogo LBCP5441401
Nome del fornitore: LABCONCO
Accessories for glove boxes, Protector®
Codice catalogo LBCP5441401
Nome del fornitore: LABCONCO
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Descrizione:Replacement HEPA filter, 99,99% efficient on 0,03 micron particulates; for use with 5441400 or 5441403 kit