Orders LinkContactUsLinkComponent
Labels for Minimark printer, type B-595
Labels for Minimark printer, type B-595
Label printer tape, B-595, MINIMARK BROWN 29MM, Vinile, Acrilico permanente, marrone, MiniMark™, 29 mm × 30,48 m
Codice catalogo BRDY115761
Nome del fornitore:   Brady
Labels for Minimark printer, type B-595
Codice catalogo BRDY115761
Nome del fornitore:  Brady
Labels for Minimark printer, type B-595
Labels for Minimark printer, type B-595
Label printer tape, B-595, MINIMARK BROWN 29MM, Vinile, Acrilico permanente, marrone, MiniMark™, 29 mm × 30,48 m
Price
SFr. 385.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ROU
Product Details & Documents
These indoor/outdoor labeling tapes are made of vinyl film with permanent acrylic adhesive.
  • Sticks to highly textured surfaces
  • Adheres to difficult low surface energy items
  • 8 to 10 year outdoor durability
Specifiche
  • Stampante:
    MiniMark™
  • Tipo:
    B-595
  • Colore:
    marrone
  • Descrizione:
    Label printer tape
  • Dimensioni:
    29 mm × 30,48 m
  • Materiale:
    Vinile
  • Seq:
    10
  • Modello:
    MINIMARK BROWN 29MM
  • Adesivo:
    Acrilico permanente