Orders LinkContactUsLinkComponent
Leflunomide
Leflunomide
500 mg
Codice catalogo J65917.ME
Tossico
Irritante
Nome del fornitore:   Thermo Fisher Scientific
Leflunomide
Codice catalogo J65917.ME
Nome del fornitore:  Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:  75706-12-6
Leflunomide
Leflunomide
500 mg
Numero CAS:  75706-12-6
Price
SFr. 767.00
Log in per disponibilità
1 * 500 mg
Product Details & Documents
CAS No.: 75706-12-6 Molecular Formula: C12H9F3N2O2 Formula Weight: 270.21 Storage Temperature: 2°C to 8°C Physical Form: Crystalline solid Appearance: White UN No.: UN2811 MDL No.: MFCD00867593
Applications: An immunosuppressive agent. Inhibits T and B cell proliferation.
Sinonimi:  5-Methyl-N-(4-(trifluoromethyl)phenyl)isoxazole-4-carboxamide, 5-Methyl-N-[4-(trifluoromethyl)phenyl]isoxazole-4-carboxamide
  • Numero CAS:75706-12-6
  • Formula:C₁₂H₉F₃N₂O₂
  • Numero MDL:MFCD00867593
  • Molecular Weight:270.21 g/mol
  • IndexMerck:14,5432
  • ADR:6.1,III
Specifiche
Specifiche
  • Conf:
    500 mg