Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), bottiglia in vetro, 250 ml
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Codice catalogo J63560.AK
Numero CAS:
Vai a
Discontinued
Il prodotto è statodiscontinuato. Tuttavia abbiamo trovato prodotti alternativi simili.
Alternative
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:250 ml
- Descrizione:Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)