Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l), bottiglia in vetro, 125 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Buffer, sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/L)
Codice catalogo J63560.XE
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:125 mL
- Descrizione:Sodium acetate buffer solution pH 5,2 (3 mol/l)