Stacking buffer (4X)
Stacking Buffer, 4X, 1 L
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Stacking buffer (4X)
Codice catalogo J63450.K2
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:1 L
- Descrizione:Stacking Buffer, 4X
- Cat. No.:J63450.K2
- Forma fisica:Liquid