IEF Anode buffer (50X)
IEF Anode buffer (50X), 500 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
IEF Anode buffer (50X)
Codice catalogo J63303.AP
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Storage Temperature: 2 to 8 °C
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD03846400
Applications: For isoelectric focusing (IEF)
Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:500 mL
- Descrizione:IEF Anode buffer (50X)
- Cat. No.:J63303.AP
- Forma fisica:Liquid
- N. MDL:MFCD03846400
- Aspetto:Colourless
- Temperatura di conservazione:2°C to 8°C