Orders LinkContactUsLinkComponent
Analytical mill, A 10 basic
Analytical mill, A 10 basic
A 10 basic
Codice catalogo 412-0304
Nome del fornitore:   IKA
Analytical mill, A 10 basic
Codice catalogo 412-0304
Nome del fornitore:  IKA
Analytical mill, A 10 basic
Analytical mill, A 10 basic
A 10 basic
Price
SFr. 2’910.00
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
This batch mill has simple handling with keypads which grinds hard, brittle, soft and fibrous materials, because samples may be embrittled directly in the grinding chamber- tough, oily and aqueous samples can also be grinded. Easily exchangeable beater/cutter for a variety of applications.
  • Counter- displays grinding time and error code
  • Digital timer with interval function, integrated cooling connections
  • Brushless motor for long service life and low noise level
  • Bayonet lock for lid to enable simple and safe locking
The mill starts only when the lid is closed and can be opened at standstill. A quick stop feature further increases the safety of the user.
Specifiche
  • Descrizione:
    A 10 basic
  • Seq:
    01
  • Potenza nominale in ingresso/uscita del motore:
    500/400 W
  • Velocità periferica:
    63 m/s
  • Dimensione materiale in ingresso max.:
    6 mm
  • Volume utile:
    50 ml
  • Cat. No.:
    412-0304
  • Materiale camera di macinazione:
    Stainless steel 1.4301
  • Consumo energetico:
    500 W
  • Ciclo di funzionamento "on/off":
    10 min
  • Velocità:
    22 000 min⁻¹ fixed
  • Peso:
    3 kg
  • Modello:
    A 10 basic
  • Visualizzazione della velocità:
    OLED, multilingual
  • Protezione da sovraccarico:
    Yes
  • L×P×A:
    130×145×250 mm
Accessories
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • A 10.2 Star shaped cutter
    A 10.2 Star shaped cutter
    IKAA25001162
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 220.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Per
    Disponibilità
    Price
  • Hose, silicone, 3 m, Ø 6 mm
    Hose, silicone, 3 m, Ø 6 mm
    IKAA20102324
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 44.50
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • A 10.1 Stainless steel cutter
    A 10.1 Stainless steel cutter
    IKAA25001680
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 78.70
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • A 10.4 Grinding chamber reduction
    A 10.4 Grinding chamber reduction
    IKAA25001664
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 169.00
Informazioni sul prodotto
  • Codice catalogo
    Disponibilità
    Price
  • A 10.3 Hard metal cutter
    A 10.3 Hard metal cutter
    IKAA25001161
    Log in per disponibilità
    1 * 1 ST - SFr. 416.00