Buffer, TAE solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer), bottiglia in vetro, 4 L
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Buffer, TAE solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
Codice catalogo J63931.K7
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Physical Form: Liquid
Appearance: Colourless
MDL No.: MFCD00236357
Documents
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:bottiglia in vetro
- Conf:4 L
- Descrizione:TAE buffer solution 50X concentrate (TRIS-acetate-EDTA buffer)
- Cat. No.:J63931.K7
- Forma fisica:Liquid
- N. MDL:MFCD00236357
- Aspetto:Colourless