Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 5,0
Succinate, 0.2M buffer soln., pH 5.0, 500 mL
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Succinate, 0,2 M buffer solution, pH 5,0
Codice catalogo J63863.AP
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS:
Vai a
Product Details & Documents
Documents
Specifiche
Specifiche
- Conf:500 mL
- Descrizione:Succinate, 0.2M buffer soln., pH 5.0
- Cat. No.:J63863.AP
- Forma fisica:Liquid
- Odore/Profumo:Odourless
- N. MDL:MFCD00002789
- Aspetto:Colourless
- Temperatura di conservazione:2°C to 8°C
- CAS No.:150-90-3