Daidzein ≥98%
Glass bottle for solids, 500 mg
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Daidzein ≥98%
Codice catalogo J63763.ME
Nome del fornitore: Thermo Fisher Scientific
Numero CAS: 486-66-8
Vai a
Product Details & Documents
Purity: 98+% CAS No.: 486-66-8 Molecular Formula: C15H10O4 Formula Weight: 254.24 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Powder Melting Point: 328-332° dec. Beilstein Reference: 231523 Merck Reference: 14,2801 MDL No.: MFCD00016954
Analog of genistein and an agonist at estrogen recpetors
Sinonimi: Daidzeol, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4-benzopyrone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)chromen-4-one, 4',7-Dihydroxyisoflavone, 7-Hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one
- Numero CAS:486-66-8
- Formula:C₁₅H₁₀O₄
- Numero MDL:MFCD00016954
- Molecular Weight:254.24 g/mol
- IndexMerck:14,2801
- Punto di ebollizione:513 °C (1013 hPa)
- Punto di fusione:328…332 °C (dec.)
- EINECS:207-635-4
Documents
Certificates
Cerca per numero di lottomsds_ALFAJ63763
Scheda di sicurezza
Organic Building Blocks and Intermediates
Note applicative
Specifiche
Specifiche
- Tipo di conf.:Glass bottle for solids
- Conf:500 mg
Specifiche
Consigli
I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".
Altrimenti riceverai suggerimenti generici..



